4-Chlor-3,5-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302981-1G PC302981-5G
APOSPC302981-1GEA 42.2 EUR
APOSPC302981-1G APOSPC302981-5G
4-Chlor-3,5-difluoranilin 97%
4-Chlor-3,5-difluoranilin
Formel: C₆H₄ClF₂N
Molecular Weight: 163.552 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09833604
CAS-Nummer: 2613-33-4