4-Chlor-3-ethoxy-2-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302984-10G
PC302984-5G
PC302984-1G
APOSPC302984-10GEA
328
EUR
APOSPC302984-10G
APOSPC302984-5G
APOSPC302984-1G
4-Chlor-3-ethoxy-2-fluorbenzaldehyd 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Molecular Weight: 202.61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687180 CAS-Nummer: 1323966-27-3 |