4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302985-10G PC302985-5G PC302985-1G
APOSPC302985-10GEA 328 EUR
APOSPC302985-10G APOSPC302985-5G APOSPC302985-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₉H₈ClFO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687215
CAS-Nummer: 1323966-33-1