4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302989-5G PC302989-1G PC302989-250MG
APOSPC302989-5GEA 635 EUR
APOSPC302989-5G APOSPC302989-1G APOSPC302989-250MG
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄NO
Molecular Weight: 205.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687191
CAS-Nummer: 1323966-32-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III