4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302995-10G
PC302995-5G
APOSPC302995-10GEA
678
EUR
APOSPC302995-10G
APOSPC302995-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₈F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201071 CAS-Nummer: 1373921-08-4 |