4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302997-5G PC302997-1G
APOSPC302997-5GEA 1080 EUR
APOSPC302997-5G APOSPC302997-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄
Molecular Weight: 236.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398451
CAS-Nummer: 647855-22-9