5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302999-10G PC302999-5G PC302999-1G
APOSPC302999-10GEA 560 EUR
APOSPC302999-10G APOSPC302999-5G APOSPC302999-1G
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molecular Weight: 224.57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519353
CAS-Nummer: 1092461-15-8