2-(3-Chlorpropyl)-2-(4-fluorphenyl)-1,3-dioxolan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3030-1G PC3030-5G
APOSPC3030-1GEA 135 EUR
APOSPC3030-1G APOSPC3030-5G
2-(3-Chlorpropyl)-2-(4-fluorphenyl)-1,3-dioxolan 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₁₂H₁₄ClFO₂
Molecular Weight: 244,69 g/mol
Siedepunkt: 162…166 °C/15mmHg
Dichte: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020909
CAS-Nummer: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9