5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303003-10G PC303003-5G PC303003-1G
APOSPC303003-10GEA 337 EUR
APOSPC303003-10G APOSPC303003-5G APOSPC303003-1G
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzoesäure
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molecular Weight: 224,11 g/mol
Schmelzpunkt: 89…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519333
CAS-Nummer: 1092460-83-7