2,3,5-Trifluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2,3,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC303012-5G PC303012-1G
APOSPC303012-5GEA 296 EUR
APOSPC303012-5G APOSPC303012-1G
2,3,5-Trifluorbenzylamin 97%
2,3,5-Trifluorbenzylamin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161.13 g/mol
Siedepunkt: 73 °C/3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236314
CAS-Nummer: 244022-72-8
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable