2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-3,4-dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC303014-5G PC303014-10G PC303014-1G PC303014-25G
APOSPC303014-5GEA 208 EUR
APOSPC303014-5G APOSPC303014-10G APOSPC303014-1G APOSPC303014-25G
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 95%
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₄BrCl₂F₃
Molecular Weight: 307.93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660275
CAS-Nummer: 886501-99-1