2,3-Difluor-6-methoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5,6-Difluor-o-anisidin, 2-Amino-3,4-difluoranisol
PC303015-5G
PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA
662
EUR
APOSPC303015-5G
APOSPC303015-1G
2,3-Difluor-6-methoxyanilin 98%
2,3-Difluor-6-methoxyanilin
Formel:
C₇H₇F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
886501-51-5 UN: 2810 ADR: 6.1,II |