2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-1,3-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC303019-10G PC303019-5G PC303019-1G PC303019-25G
APOSPC303019-10GEA 463 EUR
APOSPC303019-10G APOSPC303019-5G APOSPC303019-1G APOSPC303019-25G
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₄BrCl₂F₃
Molecular Weight: 307,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519349
CAS-Nummer: 1092461-07-8