2,6-Difluor-3-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Difluor-3-methoxybenzoesäurenitril
PC303022-5G PC303022-1G PC303022-25G
APOSPC303022-5GEA 224 EUR
APOSPC303022-5G APOSPC303022-1G APOSPC303022-25G
2,6-Difluor-3-methoxybenzonitril 98%
2,6-Difluor-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molecular Weight: 169.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115902
CAS-Nummer: 886498-35-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III