2-Brom-3,6-difluorbenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC303025-10G PC303025-1G PC303025-5G PC303025-25G
APOSPC303025-10GEA 234 EUR
APOSPC303025-10G APOSPC303025-1G APOSPC303025-5G APOSPC303025-25G
2-Brom-3,6-difluorbenzaldehyd
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Molecular Weight: 221.00 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12922618
CAS-Nummer: 934987-26-5
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR