2-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
PC303026-5G PC303026-25G
APOSPC303026-5GEA 21.9 EUR
APOSPC303026-5G APOSPC303026-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195.57 g/mol
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115988
CAS-Nummer: 62476-58-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III