2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC303027-10G PC303027-5G PC303027-1G PC303027-25G
APOSPC303027-10GEA 351 EUR
APOSPC303027-10G APOSPC303027-5G APOSPC303027-1G APOSPC303027-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molecular Weight: 205.57
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115989
CAS-Nummer: 62584-32-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III