2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303041-10G
PC303041-5G
PC303041-1G
PC303041-25G
APOSPC303041-10GEA
473
EUR
APOSPC303041-10G
APOSPC303041-5G
APOSPC303041-1G
APOSPC303041-25G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₈H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 207.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832305 CAS-Nummer: 660848-57-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |