6-(Trifluormethyl)-o-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-(Trifluormethyl)-2-anisidin, 6-(Trifluormethyl)-2-methoxyanilin, 2-Amino-3-(trifluormethyl)anisol, 2-Methoxy-6-(trifluormethyl)anilin, 2-Amino-3-methoxybenzotrifluorid
PC303042-10G PC303042-5G PC303042-1G
APOSPC303042-10GEA 509 EUR
APOSPC303042-10G APOSPC303042-5G APOSPC303042-1G
6-(Trifluormethyl)-o-anisidin 98%
6-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191.15 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09832384
CAS-Nummer: 133863-87-3