2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303043-1G PC303043-250MG
APOSPC303043-1GEA 259 EUR
APOSPC303043-1G APOSPC303043-250MG
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzamid 97%
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832321
CAS-Nummer: 1017778-90-3