2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide
PC303046-1G
PC303046-5G
APOSPC303046-1GEA
348
EUR
APOSPC303046-1G
APOSPC303046-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrF₅S Molecular Weight: 311,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652479 CAS-Nummer: 1240257-10-6 |