2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC303048-10G
PC303048-5G
PC303048-1G
APOSPC303048-10GEA
462
EUR
APOSPC303048-10G
APOSPC303048-5G
APOSPC303048-1G
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₉H₆F₃NO Molecular Weight: 201.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18399750 CAS-Nummer: 1261679-13-3 |