3,5-Difluor-2-methoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303052-5G
PC303052-1G
APOSPC303052-5GEA
154
EUR
APOSPC303052-5G
APOSPC303052-1G
3,5-Difluor-2-methoxyanilin 98%
3,5-Difluor-2-methoxyanilin
Formel:
C₇H₇F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832386 CAS-Nummer: 41860-67-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |