3,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-3,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC303053-10G PC303053-5G PC303053-1G
APOSPC303053-10GEA 174 EUR
APOSPC303053-10G APOSPC303053-5G APOSPC303053-1G
3,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
3,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660240
CAS-Nummer: 886500-63-6
UN: 3265
ADR: 8,II