3-Ethoxy-2,4-difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303062-10G PC303062-5G PC303062-1G
APOSPC303062-10GEA 405 EUR
APOSPC303062-10G APOSPC303062-5G APOSPC303062-1G
3-Ethoxy-2,4-difluoranilin 98%
3-Ethoxy-2,4-difluoranilin
Formel: C₈H₉F₂NO
Molecular Weight: 173.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258726
CAS-Nummer: 1017778-10-7