2,4-Difluor-3-ethoxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzonitrile
PC303063-10G PC303063-5G PC303063-1G PC303063-25G PC303063-100G
APOSPC303063-10GEA 638 EUR
APOSPC303063-10G APOSPC303063-5G APOSPC303063-1G APOSPC303063-25G APOSPC303063-100G
2,4-Difluor-3-ethoxybenzonitril 97%
2,4-Difluor-3-ethoxybenzonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258732
CAS-Nummer: 1017778-32-3