3-Ethoxy-2,6-difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303065-10G PC303065-5G PC303065-1G
APOSPC303065-10GEA 351 EUR
APOSPC303065-10G APOSPC303065-5G APOSPC303065-1G
3-Ethoxy-2,6-difluoranilin 98%
3-Ethoxy-2,6-difluoranilin
Formel: C₈H₉F₂NO
Molecular Weight: 173,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519309
CAS-Nummer: 651734-64-4