2,6-Difluor-3-ethoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303066-10G PC303066-5G PC303066-1G
APOSPC303066-10GEA 342 EUR
APOSPC303066-10G APOSPC303066-5G APOSPC303066-1G
2,6-Difluor-3-ethoxybenzonitril 98%
2,6-Difluor-3-ethoxybenzonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519310
CAS-Nummer: 1092460-60-0