3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide
PC303071-5G
APOSPC303071-5GEA 0 EUR
APOSPC303071-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel: C₈H₈BrF₅S
Molecular Weight: 311,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652481
CAS-Nummer: 1240257-48-0
UN: 3261
ADR: 8,III