4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303077-10G PC303077-5G PC303077-1G
APOSPC303077-10GEA 0 EUR
APOSPC303077-10G APOSPC303077-5G APOSPC303077-1G
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18393807
CAS-Nummer: 1261878-30-1