4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303078-5G
APOSPC303078-5GEA 78.3 EUR
APOSPC303078-5G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molecular Weight: 209.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213291
CAS-Nummer: 771583-81-4