4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303080-5G PC303080-1G
APOSPC303080-5GEA 116 EUR
APOSPC303080-5G APOSPC303080-1G
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 221.56 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06660261
CAS-Nummer: 886501-50-4