4-Ethoxy-2,3-difluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC303083-10G
PC303083-5G
PC303083-1G
APOSPC303083-10GEA
53.8
EUR
APOSPC303083-10G
APOSPC303083-5G
APOSPC303083-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorphenol
4-Ethoxy-2,3-difluorphenol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368025 CAS-Nummer: 126163-56-2 |