4'-Fluor-3',5'-dimethylacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303087-10G
PC303087-5G
PC303087-1G
APOSPC303087-10GEA
705
EUR
APOSPC303087-10G
APOSPC303087-5G
APOSPC303087-1G
4'-Fluor-3',5'-dimethylacetophenon 95%
4'-Fluor-3',5'-dimethylacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁FO Molecular Weight: 166,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660269 CAS-Nummer: 42444-20-2 |