6-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303096-5G PC303096-1G PC303096-25G
APOSPC303096-5GEA 31.9 EUR
APOSPC303096-5G APOSPC303096-1G APOSPC303096-25G
6-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd 99%
6-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₃BrF₂O
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368119
CAS-Nummer: 360576-04-1