6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-2,3-difluoroaniline
PC303097-5G PC303097-1G
APOSPC303097-5GEA 205 EUR
APOSPC303097-5G APOSPC303097-1G
6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
6-Chloro-2,3-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
Molecular Weight: 163,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201032
CAS-Nummer: 1373920-77-4