6-Chlor-2,3-difluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303098-5G PC303098-1G PC303098-25G
APOSPC303098-5GEA 203 EUR
APOSPC303098-5G APOSPC303098-1G APOSPC303098-25G
6-Chlor-2,3-difluorbenzonitril 97%
6-Chlor-2,3-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂ClF₂N
Molecular Weight: 173.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922576
CAS-Nummer: 157647-02-4