6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
PC303099-10G PC303099-5G PC303099-1G
APOSPC303099-10GEA 351 EUR
APOSPC303099-10G APOSPC303099-5G APOSPC303099-1G
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrClF₂
Molecular Weight: 241.46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201040
CAS-Nummer: 1373921-07-3