4-(3-Chloro-2-fluorophenoxy)-3-fluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Fluoro-4-(3-chloro-2-fluorophenoxy)aniline
PC303106-10G PC303106-5G PC303106-1G
APOSPC303106-10GEA 405 EUR
APOSPC303106-10G APOSPC303106-5G APOSPC303106-1G
4-(3-Chloro-2-fluorophenoxy)-3-fluoroaniline 97%
4-(3-Chloro-2-fluorophenoxy)-3-fluoroaniline