4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Butoxy-2,6-difluorobenzamide
PC303110-1G
PC303110-10G
PC303110-5G
APOSPC303110-1GEA
224
EUR
APOSPC303110-1G
APOSPC303110-10G
APOSPC303110-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide
Formel:
C₁₁H₁₃F₂NO₂ Molecular Weight: 229.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201024 CAS-Nummer: 1373920-96-7 |