4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303111-5G PC303111-1G
APOSPC303111-5GEA 224 EUR
APOSPC303111-5G APOSPC303111-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₁F₂NO
Molecular Weight: 211,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201026
CAS-Nummer: 1373920-94-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III