2,6-Difluor-4-ethoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303113-10G PC303113-5G PC303113-1G
APOSPC303113-10GEA 383 EUR
APOSPC303113-10G APOSPC303113-5G APOSPC303113-1G
2,6-Difluor-4-ethoxybenzonitril 98%
2,6-Difluor-4-ethoxybenzonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062398
CAS-Nummer: 916483-58-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III