4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzamide, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC303116-5G
PC303116-1G
APOSPC303116-5GEA
316
EUR
APOSPC303116-5G
APOSPC303116-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Molecular Weight: 233,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22682823 CAS-Nummer: 1431329-75-7 |