2-Methyl-4-(trifluormethoxy)zimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303134-1G PC303134-5G
APOSPC303134-1GEA 0 EUR
APOSPC303134-1G APOSPC303134-5G
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)zimtsäure 97%
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)zimtsäure
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18399792
CAS-Nummer: 1588508-08-0