3-Brom-2-methyl-5-(pentafluorthio)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303147-1G PC303147-5G
APOSPC303147-1GEA 348 EUR
APOSPC303147-1G APOSPC303147-5G
3-Brom-2-methyl-5-(pentafluorthio)anilin 97%
3-Brom-2-methyl-5-(pentafluorthio)anilin
Formel: C₇H₇BrF₅NS
Molecular Weight: 312.10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201077
CAS-Nummer: 1373920-91-2