3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,5-Dichloro-2-fluoroaniline
PC303284-1G
PC303284-5G
APOSPC303284-1GEA
66.7
EUR
APOSPC303284-1G
APOSPC303284-5G
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄Cl₂FN Molecular Weight: 180.003 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19707630 CAS-Nummer: 2729-36-4 |