4,6-Difluor-m-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC303306-5G PC303306-1G PC303306-25G
APOSPC303306-5GEA 89.9 EUR
APOSPC303306-5G APOSPC303306-1G APOSPC303306-25G
4,6-Difluor-m-toluylsäure 97%
4,6-Difluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172.13 g/mol
Schmelzpunkt: 159…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835285
CAS-Nummer: 367954-99-2