2-Brom-4-chlor-5-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4-Chloro-5-fluoroaniline
PC303362-5G PC303362-1G
APOSPC303362-5GEA 415 EUR
APOSPC303362-5G APOSPC303362-1G
2-Brom-4-chlor-5-fluoranilin 98%
2-Brom-4-chlor-5-fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026231
CAS-Nummer: 120694-11-3