1-Chloro-1,3,3,3-tetrafluoropropene
Lieferant: Apollo Scientific
PC3034-1G PC3034-5G PC3034-25G
APOSPC3034-1GEA 0 EUR
APOSPC3034-1G APOSPC3034-5G APOSPC3034-25G
1-Chloro-1,3,3,3-tetrafluoropropene
1-Chloro-1,3,3,3-tetrafluoropropene
Formel: C₃HClF₄
Siedepunkt: 19…20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038011
CAS-Nummer: 460-71-9
UN: 3161
ADR: 2.1,