3,4-Dinitrofluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluoro-1,2-dinitrobenzene
PC3040D-1G
PC3040D-25G
PC3040D-5G
APOSPC3040D-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3040D-1G
APOSPC3040D-25G
APOSPC3040D-5G
3,4-Dinitrofluorbenzol 97%
3,4-Dinitrofluorbenzol
Formel:
C₆H₃FN₂O₄ Schmelzpunkt: 55…56 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236671 CAS-Nummer: 364-53-4 UN: 2811 ADR: 6.1,II |